Organic reference standard, Triamcinolone acetonide, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMT1900000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:76-25-5
- Bezeichnung:Triamcinolone acetonide
- Formel:C₂₄H₃₁FO₆
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Triamcinolone acetonide
Specifications
About this item
- In Monographs 0533, 0867, and 1075