Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
EDQMS1100000
: EDQM
:
- Packung:Vial
- VE:200 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:8025-81-8
- Bezeichnung:Spiramycin
- Formel:C₄₃H₇₄N₂O₁₄
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Spiramycin
- In Monographs 0179, 0293, 1982, and 20702
- Soluble in organic solvents
- Partial solubility in water
- Pharmaceutical applications