ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Metoclopramide, Ph.Eur., RS
Lieferant:  EDQM
Zertifikate
Organic reference standards, Metoclopramide, Ph.Eur., RS
Lieferant:  EDQM
Spezifikationen
  • CAS Nr.:
    364-62-5
  • Formel:
    C₁₄H₂₅Cl₂N₃O₃
  • Bezeichnung:
    Metoclopramide hydrochloride
  • Lagertemperatur:
    Ambient