Organic reference standard, Lincomycin hydrochloride, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQML0650000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:7179-49-9
- Bezeichnung:Lincomycin hydrochloride
- Formel:C₁₈H₃₇ClN₂O₇S
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Lincomycin hydrochloride
Specifications
About this item
- In Monographs 0582, 0583, and 0996
- Soluble in/miscible with methanol