Organic reference standard, L-Arabinitol, Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMA1269000
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:7643-75-6
- Bezeichnung:L-Arabinitol
- Formel:C₅H₁₂O₅
- Bezeichnung:L-Arabinitol
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- Method: Monograph only
- Excipient product type
- Pharmaceutical industry applications