ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Ketoprofen, Ph.Eur., RS
 :  EDQM
Organic reference standards, Ketoprofen, Ph.Eur., RS
 :  EDQM
  • CAS Nr.:
    66067-44-5
  • Formel:
    C₁₅H₁₂O₂
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Ketoprofen impurity A
Frequently Bought Together