Organic reference standard, Kanamycin B sulfate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMK0100000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:20 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:29701-07-3
- Bezeichnung:Kanamycin B sulfate
- Formel:C₁₈H₃₉N₅O₁₄S
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Kanamycin B sulphate
Specifications
About this item
- In Monographs 0032, 0033, and 0645
- Solubility in water: 50 g/l at 20 °C
- Pharmaceutical applications