ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Ibuprofen, Ph.Eur., RS
Lieferant:  EDQM
Zertifikate
Organic reference standards, Ibuprofen, Ph.Eur., RS
Lieferant:  EDQM
Spezifikationen
  • CAS Nr.:
    15687-27-1
  • Formel:
    C₁₃H₁₈O₂
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Ibuprofen