Organic reference standard, Hyoscine butylbromide, Ph.Eur., RS
EDQMH1450000
: EDQM
:
- Packung:Vial
- VE:20 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:149-64-4
- Bezeichnung:Hyoscine butylbromide
- Formel:C₂₁H₃₀BrNO₄
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Hyoscine butylbromide
- In Monograph 0737
- Solubility in water: 33,3 - 100 g/l