Organic reference standard, Ethinylestradiol, Ph.Eur., RS
EDQME1900000
: EDQM
:
- Packung:Vial
- VE:200 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:57-63-6
- Bezeichnung:Ethinylestradiol
- Formel:C₂₀H₂₄O₂
- Lagertemperatur:2 to 8°C
- Bezeichnung:Ethinylestradiol
Filled under inert atmosphere protected from humidity.
- In Monograph 0140, 0821, 0940, and 0926