Organic reference standard, Docosahexaenoic acid ethyl ester, Ph.Eur., RS
EDQMD2954600
: EDQM
:
- Packung:Vial
- VE:150 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:84494-72-4
- Bezeichnung:Docosahexaenoic acid ethyl ester
- Formel:C₂₄H₃₆O₂
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Docosahexaenoic acid ethyl ester
- In Monograph 20429
- Pharmaceutical industry applications