ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Cyclobenzaprine hydrochloride, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, Cyclobenzaprine hydrochloride, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC3200000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Organic reference standard, Cyclobenzaprine hydrochloride, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC3200000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    6202-23-9
  • Bezeichnung:
    Cyclobenzaprine hydrochloride
  • Formel:
    C₂₀H₂₂ClN
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Cyclobenzaprine hydrochloride
Specifications
About this item
  • In Monographs 0408 and 0464