Organic reference standard, cineole, Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMY0000176
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:180 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:470-82-6
- Bezeichnung:Cineole
- Formel:C₁₀H₁₈O
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Cineole
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- In Monograph 1973