Organic reference standard, Chlorphenamine maleate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC1800000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:20 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:113-92-8
- Bezeichnung:Chlorphenamine maleate
- Formel:C₂₀H₂₃ClN₂O₄
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Chlorphenamine maleate
Specifications
About this item
- In Monographs 0386,0977,1084, and 1196