Organic reference standard, Chlorhexidine, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC1510000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:50 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:55-56-1
- Bezeichnung:Chlorhexidine
- Formel:C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Chlorhexidine
Specifications
About this item
- In Monograph 0658