Organic reference standard, Chloramphenicol, Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMC1200000
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:500 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:56-75-7
- Bezeichnung:Chloramphenicol
- Formel:C₁₁H₁₂Cl₂N₂O₅
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Chloramphenicol
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- Solubility in water at 25°C: 2,5 g/l
- Pharmaceutical industry applications