Organic reference standard, Cefotaxime sodium, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC0685000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:20 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:64485-93-4
- Bezeichnung:Cefotaxime sodium
- Formel:C₁₆H₁₆N₅NaO₇S₂
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Cefotaxime sodium
Specifications
About this item
- Pharmaceutical industry applications