Organic reference standard, Beclometasone dipropionate anhydrous, Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMB0305000
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:150 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:5534-09-8
- Bezeichnung:Beclometasone dipropionate anhydrous
- Formel:C₂₈H₃₇ClO₇
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Beclometasone dipropionate anhydrous
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- Method: Monograph only
- API product type
- Pharmaceutical applications