Organic reference standard, Aspartame impurity A 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl) acetic acid , Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMA1321000
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:5262-10-2
- Bezeichnung:Aspartame impurity A 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl) acetic acid
- Formel:C₁₃H₁₄N₂O₄
- Lagertemperatur:+5°C ± 3°C
- Bezeichnung:Aspartame impurity A 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl) acetic acid
Spezifikationen
Über diesen Artikel
- Method: Monograph only
- Product type: Impurity
- Pharmaceutical industry applications