Organic reference standard, Amlodipine besilate, Ph.Eur., RS
Artikelnr. EDQMY0000049
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:150 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:111470-99-6
- Bezeichnung:Amlodipine besilate
- Formel:C₂₆H₃₁ClN₂O₈S
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Amlodipine besilate
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Filled under inert atmosphere protected from humidity.
- In Monograph 1491
- Solubility in water: 1 - 10 g/l