ContactUsLinkComponent
Spektralphotometer, photoLab® 7600 UV-Vis
  705-0922
 :  WTW
undefined
Spektralphotometer, photoLab® 7600 UV-Vis
  705-0922
 :  WTW
  • Modell:
    7600
  • Messbereich:
    190 - 1100 nm
  • Lichtquelle:
    Xenon-Blitzlampe
  • Bezeichnung:
    UV/Vis spectrophometer
  • Scan-Geschwindigkeit:
    700 - 2000 nm/min in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
  • B×T×H:
    404×314×197 mm
  • Wellenlängenbereich:
    190 - 1100 nm
  • Wellenlängengenauigkeit:
    ±0,5 nm
  • Display:
    Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
  • Schnittstellen:
    2× USB, Ethernet
  • Messmodi:
    Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics, OptRF
  • Anzahl Methoden:
    Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
  • Optisches System:
    Monochromator with grating and step motor / reference beam
  • Spektren:
    700 - 2000 nm/min, Scans in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
  • Spektrale Bandbreite:
    4 nm
  • Speicherkapazität:
    5000; 500 spectra (300 - 900 nm); 400 kinetics with 150 values
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • VE:
    1
Die photoLab® 7600 UV-Vis verbindet Routineanalysen mit Spektralanalyse und dem zukunftsweisenden Verfahren OptRF.
  • Wegbereitendes Messverfahren 'OptRF', reagenzienfrei für COD, Nitrat und Nitrit
  • Anleitung auf Farbbildschirm mit brillanten Farben
  • Programmier-Tools mit vielen Schritten und mehreren Wellenlängen
  • Einschließlich photoLab® Farb-+Datenmanagement
  • Routineanalyse mit Barcode-Erkennung und automatischer Messbereichanpassung für alle Küvettengrößen
The important parameters COD, nitrate and nitrite of municipal waste water samples from the outlet can be measured simply and directly via the optical reagent-free measurement (OptRF) in the UV range. Pipette sample into cuvette, put them into the meter, read result. Handy way for retainer samples or a quick check without digestion.
 : CIE-compliant and other colour measurement options with optional PC software package photoLab® color+Data spectral.