AuftragsverfolgungKontakt
Iopromide, Reference Standards | Avantor
Iopromide, Reference Standards
Anbieter:   USP
Iopromide, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1344804.
  • 1344826.
  • 1344837.
  • Bezeichnung:
  • Iopromide
  • Iopromide Related Compound A
  • Iopromide Related Compound B
  • Synonym(s):
  • 5-Amino-N1,N3-Bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N1-methylisophthalamide
  • 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide
  • CAS Nr.:
  • 73334-07-3
  • 154361-51-0
  • 76350-28-2
  • Formel:
  • C₁₈H₂₄I₃N₃O₈
  • C₁₅H₂₀I₃N₃O₆
  • C₁₇H₂₂I₃N₃O₇
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Iopromide
    USP reference standard
    Vial
    400 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 mg
    1 * 400 mg - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 400 mg
       354,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344804.
    Bezeichnung
    Iopromide
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    73334-07-3
    Formel
    C₁₈H₂₄I₃N₃O₈
  • Iopromide Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 50 mg
       1 230,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344826.
    Bezeichnung
    Iopromide Related Compound A
    Synonym(s)
    5-Amino-N1,N3-Bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N1-methylisophthalamide
    CAS Nr.
    154361-51-0
    Formel
    C₁₅H₂₀I₃N₃O₆
  • Iopromide Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 50 mg
       1 240,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344837.
    Bezeichnung
    Iopromide Related Compound B
    Synonym(s)
    5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide
    CAS Nr.
    76350-28-2
    Formel
    C₁₇H₂₂I₃N₃O₇
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.