AuftragsverfolgungKontakt
Iopamidol, Reference Standards | Avantor
Iopamidol, Reference Standards
Anbieter:   USP
Iopamidol, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1344702.
  • 1344724.
  • 1344735.
  • 1344746.
  • Bezeichnung:
  • Iopamidol
  • Iopamidol Related Compound A
  • Iopamidol Related Compound B
  • Iopamidol Related Compound C
  • Synonym(s):
  • N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide
  • 5-Glycolamido-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodoisophthalamide
  • 4-chloro-N1, N3-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(S)-lactamido-2,6-diiodoisophthalamide
  • CAS Nr.:
  • 60166-93-0
  • 60166-98-5
  • 77868-41-8
  • Formel:
  • C₁₇H₂₂I₃N₃O₈
  • C₁₄H₁₈I₃N₃O₆
  • C₁₆H₂₀I₃N₃O₈
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Iopamidol
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 406,00 €
    406,00 €
    1 * 200 mg
       406,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344702.
    Bezeichnung
    Iopamidol
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    60166-93-0
    Formel
    C₁₇H₂₂I₃N₃O₈
  • Iopamidol Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 180,00 €
    1 180,00 €
    1 * 50 mg
       1 180,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344724.
    Bezeichnung
    Iopamidol Related Compound A
    Synonym(s)
    N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide
    CAS Nr.
    60166-98-5
    Formel
    C₁₄H₁₈I₃N₃O₆
  • Iopamidol Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 270,00 €
    1 270,00 €
    1 * 50 mg
       1 270,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344735.
    Bezeichnung
    Iopamidol Related Compound B
    Synonym(s)
    5-Glycolamido-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodoisophthalamide
    CAS Nr.
    77868-41-8
    Formel
    C₁₆H₂₀I₃N₃O₈
  • Iopamidol Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    40 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 mg
    1 * 40 mg - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 40 mg
       1 230,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1344746.
    Bezeichnung
    Iopamidol Related Compound C
    Synonym(s)
    4-chloro-N1, N3-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(S)-lactamido-2,6-diiodoisophthalamide
    CAS Nr.
    Formel
Recommendations