AuftragsverfolgungKontakt
Ipratropium Bromide, Reference Standards | Avantor
Ipratropium Bromide, Reference Standards
Anbieter:   USP
Ipratropium Bromide, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1347507.
  • 1347518.
  • 1347529.
  • 1347530.
  • Bezeichnung:
  • Ipratropium Bromide
  • Ipratropium Bromide Related Compound A
  • Ipratropium Bromide Related Compound B
  • Ipratropium Bromide Related Compound C
  • Synonym(s):
  • (1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane, bromide
  • (1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane, bromide
  • (2-RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
  • CAS Nr.:
  • 66985-17-9
  • 58005-18-8
  • 58073-59-9
  • 552-63-6
  • Formel:
  • C₂₀H₃₂BrNO₄
  • C₁₁H₂₂BrNO
  • C₂₀H₃₀BrNO₃
  • C₉H₁₀O₃
  • UN No.:
  • 1544
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ipratropium Bromide
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 429,00 €
    429,00 €
    1 * 200 mg
       429,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1347507.
    Bezeichnung
    Ipratropium Bromide
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    66985-17-9
    Formel
    C₂₀H₃₂BrNO₄
    UN No.
  • Ipratropium Bromide Related Compound A
    USP reference standard
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 10 mg
       1 240,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1347518.
    Bezeichnung
    Ipratropium Bromide Related Compound A
    Synonym(s)
    (1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane, bromide
    CAS Nr.
    58005-18-8
    Formel
    C₁₁H₂₂BrNO
    UN No.
    1544
  • Ipratropium Bromide Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 10 mg
       1 240,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1347529.
    Bezeichnung
    Ipratropium Bromide Related Compound B
    Synonym(s)
    (1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane, bromide
    CAS Nr.
    58073-59-9
    Formel
    C₂₀H₃₀BrNO₃
    UN No.
  • Ipratropium Bromide Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 260,00 €
    1 260,00 €
    1 * 15 mg
       1 260,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1347530.
    Bezeichnung
    Ipratropium Bromide Related Compound C
    Synonym(s)
    (2-RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
    CAS Nr.
    552-63-6
    Formel
    C₉H₁₀O₃
    UN No.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.