AuftragsverfolgungKontakt
Indinavir, Reference Standards | Avantor
Indinavir, Reference Standards
Anbieter:   USP
Indinavir, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1339178.
  • 1339189.
  • Bezeichnung:
  • Indinavir
  • Indinavir System Suitability
  • CAS Nr.:
  • 180683-37-8
  • 180683-37-8
  • Formel:
  • C₃₆H₄₉N₅O₅
  • C₃₆H₄₉N₅O₅
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Indinavir
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 333,00 €
    333,00 €
    1 * 100 mg
       333,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1339178.
    Bezeichnung
    Indinavir
    CAS Nr.
    180683-37-8
    Formel
    C₃₆H₄₉N₅O₅
  • Indinavir System Suitability
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 643,00 €
    643,00 €
    1 * 100 mg
       643,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1339189.
    Bezeichnung
    Indinavir System Suitability
    CAS Nr.
    180683-37-8
    Formel
    C₃₆H₄₉N₅O₅
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.