Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organic reference standard, coumarin, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, coumarin, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, coumarin, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000438
Supplier:
EDQM
CAS Number:
Expand image
Organic reference standard, coumarin, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000438
Supplier:
EDQM
CAS Number:
Specifications
VE:
110 mg
Normen:
Reference standard
CAS Nr.:
91-64-5
Bezeichnung:
Coumarin
Formel:
C₉H₆O₂
Bezeichnung:
Coumarin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details