Human recombinant CTRP5 (from E. coli)
Product Details & Documents
CTRP5 (C1qTNF-related protein 5; C1QTNF5) belongs to a highly conserved family of adiponectin paralogs. CTRP5 mediates activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) in muscle and liver cells, thereby regulating glucose and lipid metabolism. Serum levels of CTRP5 are significantly higher in obese/diabetic animal models compared to normal controls. Furthermore, CTRP5 may be a putative biomarker for mitochondrial dysfunction. Defects in C1QTNF5 are a cause of late-onset retinal degeneration (LORD).
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Dokumente
75793-764.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:50 µG
- Zusammensetzung:Lyophilized from a 0.2um-filtered solution in 55mM TRIS-Cl, pH 8.2, containing 150mM NaCl.
- Cat. No.:PRSI90-149
- Ursprung:E. coli
- Purity:>90% (SDS-PAGE)
- Spezies:Human
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Tag sequence:His Tag
- Lagerbedingungen:Working aliquots are stable for up to 3 months when stored at −20 °C.
- Sequence:16-243
- Protein/Peptid-Name:CTRP5
- Proteinsynonym:C1QTNF5|Complement C1q Tumor Necrosis Factor-related Protein 5
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.