ContactUsLinkComponent
Human SYNPO2L peptide (19 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI6053P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
Human SYNPO2L peptide (19 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI6053P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Aminosäurezahl:
    19 aa near N-terminus
  • Protein/Peptid-Name:
    SYNPO2L Peptide (19 aa near N-terminus)
  • Validierte Anwendungen:
    Blocking
Spezifikationen
Über diesen Artikel
SYNPO2L peptide is used for blocking the activity of SYNPO2L antibody.