Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Human SYNPO2 peptide (20 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI6051P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
undefined
Human SYNPO2 peptide (20 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI6051P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    50 µG
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Aminosäurezahl:
    20 aa near N-terminus
  • Protein/Peptid-Name:
    SYNPO2 Peptide (20 aa near N-terminus)
  • Validierte Anwendungen:
    Blocking

Spezifikationen

Über diesen Artikel

SYNPO2 peptide is used for blocking the activity of SYNPO2 antibody.