ContactUsLinkComponent
Human IPR1 peptide (15 aa near C-terminus)
Artikelnr. PRSI4407P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
undefined
Human IPR1 peptide (15 aa near C-terminus)
Artikelnr. PRSI4407P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Aminosäurezahl:
    15 aa near C-terminus
  • Protein/Peptid-Name:
    IPR1 Peptide (15 aa near C-terminus)
  • Validierte Anwendungen:
    Blocking
Spezifikationen
Über diesen Artikel
IPR1 peptide is used for blocking the activity of IPR1 antibody.