ContactUsLinkComponent
SARS M protein SARS M protein peptide (14 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI3527P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
SARS M protein SARS M protein peptide (14 aa near N-terminus)
Artikelnr. PRSI3527P
Lieferant:  ProSci Inc.
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Spezies:
    SARS M protein
  • Lagerbedingungen:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Aminosäurezahl:
    14 aa near N-terminus
  • Protein/Peptid-Name:
    SARS M protein Peptide (14 aa near N-terminus)
  • Validierte Anwendungen:
    Blocking
Spezifikationen
Über diesen Artikel
SARS matrix peptide is used for blocking the activity of the SARS matrix antibody.