Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Drug and metabolite standards, fluconazole, LoGiCal®
Drug and metabolite standards, fluconazole, LoGiCal®
PROOLGCFOR0235.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Drug and metabolite standards, fluconazole, LoGiCal®
PROOLGCFOR0235.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
10 mg
Normen:
Reference Standard
CAS Nr.:
86386-73-4
Bezeichnung:
Fluconazole
Formel:
C₁₃H₁₂F₂N₆O
Bezeichnung:
Fluconazole