ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 9-hydroxyrisperidone
Organic reference standard, 9-hydroxyrisperidone
Catalog # PROOLGCFOR0491.03
CAS Number:  
Organic reference standard, 9-hydroxyrisperidone
Catalog # PROOLGCFOR0491.03
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    144598-75-4
  • Bezeichnung:
    9-Hydroxyrisperidone
  • Formel:
    C₂₃H₂₇FN₄O₃
  • Bezeichnung:
    9-Hydroxyrisperidone