HACCP Dual-Infrarot-Kernthermometer, TLC 750i
Catalog # 620-2647
Supplier: EBRO
Specifications
- Messbereich:−50...+250 °C
- Schutzart:IP 65
- Temperaturbereich:−50...+250 °C
- Bezeichnung:TLC 750, doppel infrarot/Kernthermometer
- Temperaturgenauigkeit:Kernsonde: ±0,5 °C (−30...+99 °C) ±1 °C (1%);
Infrarot: ±4 °C (−50 ... −30,1 °C);
±2,5 °C (−30 ... −18,1 °C);
±1,5 °C (−18 ...−0,1 °C);
±1,0 °C (0 ... +65 °C);
±2,0 °C / 2 % (+65 ... +250 °C) - Temperaturauflösung:0,1 °C
- B×T×H:169,5×44×23 mm
- Batterielebensdauer:~ 15 h im Dauerbetrieb
- Kalibrierpunkte:–18 °C und 0 °C (Werkskalibrierzertifikat)
- Betriebstemperatur:−25...+50 °C
- Gewicht:~140 kg
- Akku-Typ:2×AAA (Micro), ersetzbar
- Gehäusematerial:ABS
- VE:1
Specifications
About this item
Das meistverkaufte Infrarot-Thermometer TLC 750 ist ideal für die berührungslose Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem ausziehbaren Kernfühler zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln. Mehr als 100,000 zufriedene Kunden weltweit!
- Kontaminationslose Oberflächenmessung und Einstechmessung in einem Gerät
- Oberflächen-Messung mit Infrarot; Kerntemperaturmessung mit Einstechfühler
- Auch im Dunkeln ablesbar dank beleuchtetem Display
- Display kann zum Ablesen aus beiden Richtungen auf dem Kopf stehen
- Doppelter Laserpointer
- Wasserfestes Gehäuse (IP 65)
- Abstand: Verhältnis zum Punkt=8:1
Temperaturbereich: −50 bis +250 °C
Sensor: Thermoelement Typ K.
Certifications: DIN EN 13485 und HACCP-konform