Infrarot-Thermometer mit kreisförmigem Laserpointer, TFI 260
Catalog # 620-2639
Supplier: EBRO
Specifications
- Messbereich:−60...+550 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Schutzart:IP 20
- Temperaturbereich:−60...+550 °C
- Bezeichnung:Infrarot-Thermometer, TFI 260
- Modell:TFI 260
- Temperaturgenauigkeit:±2 °C + 0,05 °C pro °C unter 0 °C (−60…0 °C)
±2 °C (0...+15 °C)
±1,5 °C (+15...+35 °C)
±2 °C oder 2%, der größere Wert gilt (+35...+550 °C) - Temperaturauflösung:0,1 °C
- B×T×H:162×115×40 mm
- Batterielebensdauer:~7 h bei Dauerbetrieb
- Emissionsgrad:0,95 fixed
- Betriebstemperatur:0...+50 °C
- Ansprechzeit:1 s
- Gewicht:179 g (mit Batterien)
- Akku-Typ:2×AAA (Mikro)
- Gehäusematerial:ABS
- VE:1
Specifications
About this item
Dieses Standard-Infrarotthermometer misst Oberflächentemperaturen mittels Infrarot-Technologie – innerhalb einer Sekunde und berührungslos. Das macht das Gerät ideal für schnelle Wareneingangskontrollen, z.B. von Lebensmitteln.
- Helle Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch im Dunkeln
- Handlicher Griff und Abzugsknopf für die Messung sind optimal für die Anwendung
- Messfläche ideal markiert dank kreisförmigem Laserpointer
- Verhältnis Entfernung: Messfleck = 12:1
Messbereich: −60 bis + 550 °C
Delivery: Inklusive Kalibrierzertifikat.