AuftragsverfolgungKontakt
Vancomycin, Reference Standards | Avantor
Vancomycin, Reference Standards
Anbieter:   USP
Vancomycin, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1709007.
  • 1709018.
  • 1709029.
  • Bezeichnung:
  • Vancomycin Hydrochloride
  • Vancomycin B with Monodechlorovancomycin
  • Vancomycin B
  • CAS Nr.:
  • 1404-93-9
  • 1404-93-9
  • 1404-93-9
  • UN No.:
  • 3288
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Vancomycin Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 388,00 €
    388,00 €
    1 * 500 mg
       388,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1709007.
    Bezeichnung
    Vancomycin Hydrochloride
    CAS Nr.
    1404-93-9
    UN No.
  • Vancomycin B with Monodechlorovancomycin
    USP reference standard
    Vial
    300 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 300 mg
    1 * 300 mg - 1 300,00 €
    1 300,00 €
    1 * 300 mg
       1 300,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1709018.
    Bezeichnung
    Vancomycin B with Monodechlorovancomycin
    CAS Nr.
    1404-93-9
    UN No.
  • Vancomycin B
    USP reference standard
    Vial
    350 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 350 mg
    1 * 350 mg - 369,00 €
    369,00 €
    1 * 350 mg
       369,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1709029.
    Bezeichnung
    Vancomycin B
    CAS Nr.
    1404-93-9
    UN No.
    3288
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.