AuftragsverfolgungKontakt
Anti-Complement C9 Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor
Anti-Complement C9 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Artikelnr. BSBTA01010-2
Anbieter:   Boster Bio
Anti-Complement C9 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. BSBTA01010-2
Anbieter:  Boster Bio
Anti-Complement C9 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Preis
546,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Rabbit IgG polyclonal antibody for Complement C9 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: Complement C9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Dokumente
Spezifikationen
  • Größe:
    100 µg
  • Cat. No.:
    BSBTA01010-2
  • Antigen-Name:
    Complement C9
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Reaktivität:
    Human|Mouse
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Wirt:
    Rabbit