Drums, stackable, with tamper evident cap
Drums, with tamper evident cap, 25,550 ml
Artikelnr. DELT206025
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Stackable drums, made of HDPE, natural.
- Hermetical closure
- For alimentary use
They embody a handle and a tamper evident, ribbed screw red cap, made of HDPE, with internal joint and internal security ring.
Spezifikationen
- Kapazität:25,550 ml
- Bezeichnung:Drums, with tamper evident cap
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.