Specifications
- Gewicht:2,9 kg
- Bezeichnung:Volumenstrom-Messhaube mit Bluetooth-Anschluss, 610×610 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Mit der Volumenstrom-Messhaube testo 420 für größere Deckenauslässe profitieren Sie gleich mehrfach bei der Wartung an RLT-Anlagen. Denn die Messhaube mit abnehmbarem Messgerät ist nicht nur einzigartig leicht, sie garantiert auch präzise Volumenstrom-Berechnungen an Drallauslässen.
- Eine einfache Bluetooth-Verbindung vereinfacht Messungen in großen Höhen
- Großes, verstellbares und abnehmbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anwendung: Staurohr- und Druckmessungen für Klima- und Lüftungsanlagen
- Ideal für größere Drallauslässe zur Messung von Volumenstrom, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Hohe Messgenauigkeit an Drallauslässen dank Volumenstrom Gleichrichter
- Schnelle Einrichtung, komfortabler Betrieb und Protokollerstellung vor Ort mit der App
- Mit 2 GB internem Speicher
Volumenstrom-Messhaube unterstützt zuverlässig bei der Berechnung des Gesamt-Volumenstroms an RLT-Anlagen, beispielsweise in Krankenhäusern, Bürogebäuden oder gewerblichen Gebäuden.
Betriebstemperaturbereich: –5 bis +50 °C
Mit dem Messgerät testo 420 messen Sie Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom, Absolutdruck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Drücken sorgt der automatische Nullabgleich für höhere Genauigkeiten. Auf dem großen, beleuchtbaren Display sind alle Messwerte einfach abzulesen. Für Analysen und zur Dokumentation können Messdaten gespeichert und Messprotokolle direkt vor Ort mittels App-Anbindung erstellt werden. Die Verwaltung der Messdaten am PC erfolgt ganz einfach und ohne zusätzliche Software über Plug & Play-Funktion.