Zentrifugenröhrchen-Ständer
Catalog # 525-1003
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Anz. Bohrungen:7
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:für 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen und 15/50 ml Zentrifugenröhrchen
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- VE:5
Specifications
About this item
PP, grün.
- Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
- Autoklavierbar bei 121 °C und kältebeständig bis −80 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Geeignet für 1,5/2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und konische 15/50 ml-Zentrifugen-röhrchen.