Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung von Glaswaren, Pulver, neodisher® PM 5
141-0941
- Bezeichnung:neodisher® PM 5
- Seq:05
- Verpackt:Eimer, 3 kg
- VE:4
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
- Leicht alkalisches Pulver zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten und Laborglasgeräten
- Komponenten: < 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside, Bleichmittel; >30 % Phosphate
- Dosierung: 0,5 - 2 %