Etiketten, manipulationssicher, safe-it
Product Details & Documents
Die Sicherheitsetiketten safe-it dienen als Originalitätssiegel und Manipulationsschutz z. B. von Proben, Rückstellproben, beim Probentransport, Versiegeln von Behältern im Labor mit wichtigen oder gefährlichen Chemikalien sowie zur Verplombung von Briefen, Warensendungen und vielem mehr. Mit dem originalitätssichernden Siegel wird die Erstöffnung einer Verpackung deutlich und unwiderruflich sichtbar gemacht, ein unrechtmäßiges Öffnen kann somit nachgewiesen werden.
- Mit Schachbrettmuster
- Sichtbarer Manipulationsnachweis
Wird das Sicherheitsetikett wieder abgelöst, trennt es sich in einzelne Schichten. Es erscheint irreversibel ein zuvor verborgenes Muster auf der Oberfläche und der Kleber hinterlässt einen nicht entfernbaren Rest auf dem Untergrund (sogenanntes Void-Etikett). Nachdem das Etikett einmal abgelöst wurde kann es nicht wieder eingesetzt werden. Ein Umetikettieren oder nachträgliche Veränderungen sind somit nicht möglich.
Bei dem Ablösen des Sicherheitssiegels safe-it erscheint ein silbernes Schachbrettmuster, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Oberfläche des Aufklebers selbst.
Dokumente
BURK5303-5000_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:Manipulationssichere Etiketten
- Abmessungen:95×20 mm