ContactUsLinkComponent
Pyrethroid pesticide and metabolite standards, DCCA
Zertifikate
Pyrethroid pesticide and metabolite standards, DCCA
Spezifikationen
  • CAS Nr.:
    55701-05-8
  • Formel:
    C₈H₁₀Cl₂O₂
  • Bezeichnung:
    trans-DCCA (unlabeled)