Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organic reference standard, Artichoke Leaf Extract, Ph. Eur., RS
Organic reference standard, Artichoke Leaf Extract, Ph. Eur., RS
Artikelnr. EDQMY0001091
Lieferant:
EDQM
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Organic reference standard, Artichoke Leaf Extract, Ph. Eur., RS
Artikelnr. EDQMY0001091
Lieferant:
EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
60 mg
Normen:
Reference standard
Bezeichnung:
Artichoke leaf dry extract HRS
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails