Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Environmental standards, DSJ PCB mixture, CIL
Environmental standards, DSJ PCB mixture, CIL
Artikelnr. PROOCIL-EC-4133
Lieferant:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Environmental standards, DSJ PCB mixture, CIL
Artikelnr. PROOCIL-EC-4133
Lieferant:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
Konzentration:
1 ml in isooctane
VE:
1 mL
Bezeichnung:
DSJ PCB mixture, unlabeled PCBs
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails