Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Impurity and API standard, tenofovir disoproxil fumarate
Impurity and API standard, tenofovir disoproxil fumarate
PROOMM1329.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Impurity and API standard, tenofovir disoproxil fumarate
PROOMM1329.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
100 mg
Normen:
Reference standards
CAS Nr.:
202138-50-9
Bezeichnung:
Tenofovir disoproxil fumarate
Formel:
C₂₃H₃₄N₅O₁₄P
Bezeichnung:
Tenofovir disoproxil fumarate