Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Impurity and API standard, cytidine
Impurity and API standard, cytidine
Impurity and API standard, cytidine
Catalog # PROOMM1316.01
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Expand image
Impurity and API standard, cytidine
Catalog # PROOMM1316.01
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
VE:
100 mg
Normen:
Reference standards
CAS Nr.:
65-46-3
Bezeichnung:
Cytidine
Formel:
C₉H₁₃N₃O₅
Bezeichnung:
Cytidine
Specifications
About this item
Product Details
Product Details