Impurity and API standard, sibutramine hydrochloride monohydrate
Catalog # PROOMM0991.00
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:125494-59-9
- Bezeichnung:Sibutramine hydrochloride monohydrate
- Formel:C₁₇H₂₉Cl₂NO
- Bezeichnung:Sibutramine hydrochloride monohydrate