ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, N,3-dimethylaniline (N-methyl-m-toluidine)
Artikelnr. PROOMM0731.04
CAS-Nummer:  
Impurity and API standard, N,3-dimethylaniline (N-methyl-m-toluidine)
Artikelnr. PROOMM0731.04
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    696-44-6
  • Bezeichnung:
    N,3-Dimethylaniline (N-methyl-m-toluidine)
  • Formel:
    C₈H₁₁N
  • Bezeichnung:
    N,3-Dimethylaniline (N-methyl-m-toluidine)