Impurity and API standard, hyoscine N-oxide hydrobromide
Artikelnr. PROOMM0546.07
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:6106-81-6
- Bezeichnung:Hyoscine N-oxide hydrobromide
- Formel:C₁₇H₂₁NO₅.BrH
- Bezeichnung:Hyoscine N-oxide hydrobromide